Principaux documents
679143
Sigma-Aldrich
1-Fmoc-3-oxopiperazine
97%
Synonyme(s) :
1-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-3-oxopiperazine, 4-Fmoc-2-oxopiperazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H18N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
124 °C
Groupe fonctionnel
Fmoc
Chaîne SMILES 
O=C1CN(CCN1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C19H18N2O3/c22-18-11-21(10-9-20-18)19(23)24-12-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,17H,9-12H2,(H,20,22)
Clé InChI
YQKHEDWUIMBPKY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable