Principaux documents
678651
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyadamantane-1-acetic acid
97%
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-1-(carboxymethyl)adamantane, 3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
125-129 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OC(=O)CC12CC3CC(CC(O)(C3)C1)C2
InChI
1S/C12H18O3/c13-10(14)6-11-2-8-1-9(3-11)5-12(15,4-8)7-11/h8-9,15H,1-7H2,(H,13,14)/t8-,9+,11-,12-
Clé InChI
JFMDWSCOQLUOCZ-VSKBNFNDSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable