Documents
678597
Sigma-Aldrich
2-Methylfuran-3-carbonyl chloride
97%
Synonyme(s) :
2-Methyl-3-furoyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5052
Point d'ébullition
59-61 °C/12 mmHg
Densité
1.239 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1occc1C(Cl)=O
InChI
1S/C6H5ClO2/c1-4-5(6(7)8)2-3-9-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
AFFZVBHMMXZNKE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
169.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76.1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges