Documents
678376
Sigma-Aldrich
Methyl 6-methoxypyridine-2-carboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
33-38 °C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cccc(OC)n1
InChI
1S/C8H9NO3/c1-11-7-5-3-4-6(9-7)8(10)12-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
QCCJUEURAZMEGY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable