Documents
678163
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxy-1,1,2,2-tetramethyldisilane
97%
About This Item
Formule linéaire :
((CH3O)Si(CH3)2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.425
Densité
0.8587 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CO[Si](C)(C)[Si](C)(C)OC
InChI
1S/C6H18O2Si2/c1-7-9(3,4)10(5,6)8-2/h1-6H3
Clé InChI
CWGBHCIGKSXFED-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
1,2-Dimethoxy-1,1,2,2-tetramethyldisilane can be used:
  • In the palladium catalyzed bis(silylation) of 1,4-diethynylbenzene to obtain a crack free sol-gel.
  • To prepare dimethylsilylene via gas-phase flow-pyrolysis at 600 0C.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
80.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27.1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Transition metal catalyzed element-element′ additions to alkynes
Ansell MB, et al.
Coordination Chemistry Reviews, 336, 54-77 (2017)
Tetramethylsilacyclopropene
Conlin RT and Gaspar PP
Journal of the American Chemical Society, 98(12), 3715-3716 (1976)
Articles
Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds offers an alternative in synthetic chemistry.