Principaux documents
677191
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidine methanol trimethylsilyl ether
96%
Synonyme(s) :
(2R)-2-[Diphenyl[(trimethylsilyl)oxy]methyl]pyrrolidine, (R)-α,α-Diphenylprolinol trimethylsilyl ether, (R)-2-[Diphenyl(trimethylsilanyloxy)methyl]pyrrolidine
1 G
76,60 €
5 G
735,00 €
76,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
76,60 €
5 G
735,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H27NOSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
76,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
96%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +52±5°, c = 1 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.5509
Densité
1.0459 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)OC([C@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H27NOSi/c1-23(2,3)22-20(19-15-10-16-21-19,17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18/h4-9,11-14,19,21H,10,15-16H2,1-3H3/t19-/m1/s1
Clé InChI
RSUHWMSTWSSNOW-LJQANCHMSA-N
Description générale
(R)-(+)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether is a diarylprolinol silyl ether organocatalyst.[1]
Application
(R)-(+)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether can be used as a catalyst to synthesize:
  • Glycofused tricyclic derivatives, which are used in the development of amyloid β-peptide diagnostic tools.[2]
  • Cyclohexene carbaldehyde derivatives by reacting benzoylnitromethane with aliphatic enals.[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Organocatalytic Cascade Reaction of Aliphatic Enals and Benzoylnitromethane: Synthesis of Enantioenriched Tetrasubstituted Cyclohexene Carbaldehyde
David Rodriguez FA, et al.
Journal of Chemistry, 2020 (2020)
Synthesis and Preliminary Biological Evaluation of Fluorescent Glycofused Tricyclic Derivatives of Amyloid β-Peptide Ligands
D'Orazio G, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2016(9), 1660-1664 (2016)
The diarylprolinol silyl ether system: a general organocatalyst.
Jensen KL, et al.
Accounts of Chemical Research, 45(2), 248-264 (2011)