Documents
67420
Sigma-Aldrich
Boc-(R)-α-(4-fluorobenzyl)-Pro-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-1-Boc-2-(4-fluorobenzyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid, Boc-α-(4-fluorobenzyl)-L-proline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H22FNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
Boc-(R)-α-(4-fluorobenzyl)-Pro-OH, ≥98.0% (HPLC)
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@]1(Cc2ccc(F)cc2)C(O)=O
InChI
1S/C17H22FNO4/c1-16(2,3)23-15(22)19-10-4-9-17(19,14(20)21)11-12-5-7-13(18)8-6-12/h5-8H,4,9-11H2,1-3H3,(H,20,21)/t17-/m1/s1
Clé InChI
AWTXCFLBYUGCEW-QGZVFWFLSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Articles
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.