Principaux documents
67410
Sigma-Aldrich
2,3,5-Tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranosyl isothiocyanate
≥98.0%
Synonyme(s) :
β-D-ribofuranosyl isothiocyanate tribenzoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H21NO7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
503.52
Beilstein:
1275438
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0%
Chaîne SMILES 
O=C(OC[C@H]1O[C@@H](N=C=S)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H]1OC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H21NO7S/c29-25(18-10-4-1-5-11-18)32-16-21-22(34-26(30)19-12-6-2-7-13-19)23(24(33-21)28-17-36)35-27(31)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,21-24H,16H2/t21-,22-,23-,24-/m1/s1
Clé InChI
AWVSFHIUQVIIOW-MOUTVQLLSA-N
Autres remarques
Building block for the synthesis of nucleosides[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
C. Gasch et al.
Tetrahedron Asymmetry, 11, 435-435 (2000)