Principaux documents
673994
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
97%
Synonyme(s) :
2-Amino-3-bromo-5-chlorobenzotrifluoride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H4BrClF3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
30-34 °C
Groupe fonctionnel
bromo
chloro
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1c(Br)cc(Cl)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4BrClF3N/c8-5-2-3(9)1-4(6(5)13)7(10,11)12/h1-2H,13H2
Clé InChI
BSWOSDJUIAUNLF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108.9 °C - closed cup