672505
N-Ethylpyridinium bromide-d10
for NMR spectroscopy, 99%
About This Item
Qualité
for NMR spectroscopy
Pureté isotopique
≥99 atom % D
Pureté
99%
Composition
carbon, 41.80-43.08%
nitrogen, 6.96-7.18%
Changement de masse
M+10
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Br-].[2H]c1c([2H])c([2H])[n+](c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H10N.BrH/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3-7H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D2,3D,4D,5D,6D,7D;
Clé InChI
ABFDKXBSQCTIKH-BCYFSIEASA-M
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable