Principaux documents
671541
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
EMIM DEP
5 G
52,60 €
50 G
291,00 €
52,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
52,60 €
50 G
291,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H21N2O4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.26
Beilstein:
10726450
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
52,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97% (HPLC)
Impuretés
≤0.5% water
Indice de réfraction
n20/D 1.475
Groupe fonctionnel
phosphate
Chaîne SMILES 
CCn1cc[n+](C)c1.CCOP([O-])(=O)OCC
InChI
1S/C6H11N2.C4H11O4P/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-3-7-9(5,6)8-4-2/h4-6H,3H2,1-2H3;3-4H2,1-2H3,(H,5,6)/q+1;/p-1
Clé InChI
HQWOEDCLDNFWEV-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate is a low melting, imidazolium-based ionic liquid, which can dissolve cellulose.[1] The solution of cellulose in EMIM DEP-pyridine mixture is stable in time.[2]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Major improvement in the rate and yield of enzymatic saccharification of sugarcane bagasse via pretreatment with the ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate ([Emim][Ac])
da Silva, Ayla Sant?Ana, et al.
Bioresource Technology, 102.22, 10505-10509 (2011)
Molecular solutions of cellulose in mixtures of ionic liquids with pyridine.
Evlampieva NP, et al.
J. Appl. Chem., 82(4), 666-672 (2009)
Densities at Pressures up to 200 MPa and Atmospheric Pressure Viscosities of Ionic Liquids 1-Ethyl-3-methylimidazolium Methylphosphate, 1-Ethyl-3-methylimidazolium Diethylphosphate, 1-Butyl-3-methylimidazolium Acetate, and 1-Butyl-3-methylimidazolium Bis (trifluoromethylsulfonyl) imide
Hiraga, Yuya, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 60.3, 876-885 (2015)
Thermophysical properties of 1-methyl-3-methylimidazolium dimethylphosphate and 1-ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate
Wang, Jian-ying, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 43.1, 47-50 (2011)
Vapor pressure measurement for water, methanol, ethanol, and their binary mixtures in the presence of an ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium dimethylphosphate
Wang, Jun-Feng, et al.
Fluid Phase Equilibria, 255.2, 186-192 (2007)