Principaux documents
670294
Sigma-Aldrich
Tributylmethylphosphonium dibutyl phosphate
≥95.0% (T)
Synonyme(s) :
Methyltributylphosphonium dibutyl phosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H48O4P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥95.0% (T)
Impuretés
≤0.5% water
Indice de réfraction
n20/D 1.468
Chaîne SMILES 
CCCCOP([O-])(=O)OCCCC.CCCC[P+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30P.C8H19O4P/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h5-13H2,1-4H3;3-8H2,1-2H3,(H,9,10)/q+1;/p-1
Clé InChI
YSDNFBJEBGDXJL-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter