Documents
670170
Sigma-Aldrich
(S)-2-Piperidineethanol hydrochloride
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
(S)-2-(2-Hydroxyethyl)piperidine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H15NO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (GC)
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0 (GC)
Chaîne SMILES 
Cl.OCC[C@@H]1CCCCN1
InChI
1S/C7H15NO.ClH/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7;/h7-9H,1-6H2;1H/t7-;/m0./s1
Clé InChI
LJOCPKDUBFJADK-FJXQXJEOSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable