Principaux documents
669989
Sigma-Aldrich
(S)-α-Methoxy-2-naphthylacetic acid
97%
Synonyme(s) :
(S)-α-Methoxy-2-naphthaleneacetic acid, (S)-2-NMA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.0% (HPLC)
97%
Activité optique
[α]/D +177±5°, c = 0.1 in methanol
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥99% (HPLC)
Pf
111-114 °C
Chaîne SMILES 
CO[C@H](C(O)=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H12O3/c1-16-12(13(14)15)11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8,12H,1H3,(H,14,15)/t12-/m0/s1
Clé InChI
OQVFHDWREDKUCW-LBPRGKRZSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves