Principaux documents
669881
Sigma-Aldrich
(S)-2-(Azidomethyl)-1-Boc-pyrrolidine
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-2-(Azidomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, tert-Butyl (S)-2-(azidomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]/D -48.5±1°, c = 1% in chloroform
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥98% (HPLC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C10H18N4O2/c1-10(2,3)16-9(15)14-6-4-5-8(14)7-12-13-11/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-/m0/s1
Clé InChI
HRLUZSSGBKDEGK-QMMMGPOBSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable