Key Documents
669814
Sigma-Aldrich
2,3-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]-N-(3,5-dimethylphenyl)maleimide
98%
Synonyme(s) :
3,4-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholanyl]-1-(3,5-dimethylphenyl)-1H-pyrrol-2,5-dione, catASium® MNXyl(R)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H33NO2P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
429.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98% (31P-NMR)
98%
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1C2=C(P3[C@H](C)CC[C@H]3C)C(=O)N(c4cc(C)cc(C)c4)C2=O
InChI
1S/C24H33NO2P2/c1-14-11-15(2)13-20(12-14)25-23(26)21(28-16(3)7-8-17(28)4)22(24(25)27)29-18(5)9-10-19(29)6/h11-13,16-19H,7-10H2,1-6H3/t16-,17-,18-,19-/m1/s1
Clé InChI
ODYDZUFLMKTRIF-NCXUSEDFSA-N
Description générale
sold in collaboration with Solvias AG
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informations légales
catASium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG