Principaux documents
669040
Sigma-Aldrich
2,5-Bis[2-(N,N-diethylamino)-ethoxy]-1,4-dibromobenzene
Synonyme(s) :
2,5-Bis[3-(N,N-diethylamino)-1-oxapropyl]-1,4-dibromobenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H30Br2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
466.25
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Pf
58-63 °C
Chaîne SMILES 
CN(C)CCOc1cc(Br)c(OCCN(C)C)cc1Br
InChI
1S/C14H22Br2N2O2/c1-17(2)5-7-19-13-9-12(16)14(10-11(13)15)20-8-6-18(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
Clé InChI
ROMKKPMBKLIRCX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable