667633
1-Benzyl-3-oxopiperazine
95%
Synonyme(s) :
4-(Phenylmethyl)-2-piperazinone
About This Item
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
148-155 °C
Chaîne SMILES
O=C1CN(CCN1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H14N2O/c14-11-9-13(7-6-12-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2,(H,12,14)
Clé InChI
SBWVHKNCFZRBRJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable