Principaux documents
667021
Sigma-Aldrich
5-Hexyn-3-ol
97%
Synonyme(s) :
1-Hexyn-4-ol, 4-Hydroxy-1-hexyne
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.443
Densité
0.886 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCC(O)CC#C
InChI
1S/C6H10O/c1-3-5-6(7)4-2/h1,6-7H,4-5H2,2H3
Clé InChI
AJYGRAORQSCNED-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43.3 °C - closed cup