Principaux documents
666386
Sigma-Aldrich
3,6-Dichloropyridazine-1,2-15N2, 3,6-13C2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C2C2H215N2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Pf
68 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
Cl[13c]1cc[13c](Cl)[15n][15n]1
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H/i3+1,4+1,7+1,8+1
Clé InChI
GUSWJGOYDXFJSI-HZENGFQRSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable