Principaux documents
666297
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Aminopiperidine dihydrochloride
97%
Synonyme(s) :
(R)-3-Piperidinamine dihydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H12N2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
190-195 °C
205-209 °C
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.N[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C5H12N2.2ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H/t5-;;/m1../s1
Clé InChI
GGPNYXIOFZLNKW-ZJIMSODOSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable