664111
2-Fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
2-Fluoro-3-formylpyridine
About This Item
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.520
pb
50 °C/3 mmHg
Densité
1.250 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1cccnc1F
InChI
1S/C6H4FNO/c7-6-5(4-9)2-1-3-8-6/h1-4H
Clé InChI
OFBVGDCXXGXDKU-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup