Principaux documents
663751
Sigma-Aldrich
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethanol
98%
Synonyme(s) :
2-(4-Trifluoromethoxyphenyl)ethanol, 4-(Trifluoromethoxy)benzeneethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9F3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
pb
83-86 °C/7.0 mmHg
Densité
1.2774 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
OCCc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C9H9F3O2/c10-9(11,12)14-8-3-1-7(2-4-8)5-6-13/h1-4,13H,5-6H2
Clé InChI
RILZRCJGXSFXNE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup