Principaux documents
663565
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-methylphenyl)-1,3,4-thiadiazole
97%
Synonyme(s) :
2-Amino-5-(p-tolyl)-1,3,4-thiadiazole, 5-(p-Tolyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
218-222 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)-c2nnc(N)s2
InChI
1S/C9H9N3S/c1-6-2-4-7(5-3-6)8-11-12-9(10)13-8/h2-5H,1H3,(H2,10,12)
Clé InChI
ZLDPCNCAFSBFCX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves