Principaux documents
663476
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-nitrobenzoic acid
96%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H3(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pour en savoir plus sur le produit 663476, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Essai
96%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
207-211 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Nc1c(cccc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,8H2,(H,10,11)
Clé InChI
JJPIVRWTAGQTPQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable