Principaux documents
663026
Sigma-Aldrich
N-(2-Pentynyl)phthalimide
97%
Synonyme(s) :
1-Phthalimido-2-pentyne
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
97-101 °C
Chaîne SMILES 
CCC#CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C13H11NO2/c1-2-3-6-9-14-12(15)10-7-4-5-8-11(10)13(14)16/h4-5,7-8H,2,9H2,1H3
Clé InChI
YGFAGDNPORPFTC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable