Principaux documents
662798
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Ethylphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
2-(E-2-(4-Ethylphenyl)vinyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, E-2-(4-Ethylphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H23BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
46-51 °C
Chaîne SMILES 
CCc1ccc(\C=C\B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)cc1
InChI
1S/C16H23BO2/c1-6-13-7-9-14(10-8-13)11-12-17-18-15(2,3)16(4,5)19-17/h7-12H,6H2,1-5H3/b12-11+
Clé InChI
WXXFAINZQODXKD-VAWYXSNFSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable