662429
Lumidot™ CdS
380, core-type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
Synonyme(s) :
Organically stabilized cadmium sulfide quantum dots in toluene
About This Item
Forme
dispersion
Concentration
5 mg/mL in toluene
Taille des particules
1.6-1.8 nm
Densité
0.865 g/mL at 25 °C
λmax
350-370 nm
Fluorescence
λem 370-390 nm FWHM 20 nm~
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/Cd.S
Clé InChI
CJOBVZJTOIVNNF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F
Point d'éclair (°C)
4 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List