Principaux documents
661864
Sigma-Aldrich
4-(3′-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H12BFO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
≥95%
Forme
solid
Pf
159-164 °C
Chaîne SMILES 
OB(O)c1ccc(OCc2cccc(F)c2)cc1
InChI
1S/C13H12BFO3/c15-12-3-1-2-10(8-12)9-18-13-6-4-11(5-7-13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
Clé InChI
HLPBNLKHBWJWNP-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable