Principaux documents
660973
Sigma-Aldrich
1,3-Butadiene-1,3-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Formule linéaire :
13CH2=CH13CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
56.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥98% (CP)
Contient
hydroquinone as stabilizer
pb
-4.5 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
C=[13CH]C=[13CH2]
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2/i1+1,4+1
Clé InChI
KAKZBPTYRLMSJV-VFZPYAPFSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Gas cylinderHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)