Documents
660620
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6HF6N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.377
Point d'ébullition
102-104 °C
Densité
1.563 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Fc1cc(c(F)c(F)n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6HF6N/c7-3-1-2(6(10,11)12)4(8)5(9)13-3/h1H
Clé InChI
DODFHNWFNCGXOW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
96.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
36 °C - closed cup