Principaux documents
660051
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Cbz-3-aminopyrrolidine
97%
Synonyme(s) :
(S)-1-Benzyloxycarbonyl-3-aminopyrrolidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H16N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.548
Point d'ébullition
315 °C
Densité
1.155 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
N[C@H]1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H16N2O2/c13-11-6-7-14(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9,13H2/t11-/m0/s1
Clé InChI
FPXJNSKAXZNWMQ-NSHDSACASA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup