Principaux documents
659991
Sigma-Aldrich
1,3-Di-tert-butylimidazolinium tetrafluoroborate
95%
Synonyme(s) :
1,3-Bis(tert-butyl)-4,5-dihydro-1H-imidazolium tetrafluoroborate, N,N′-Bis(tert-butyl)dihydroimidazolium tetrafluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H23N2 · BF4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)N1CC[N+](=C1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H23N2.BF4/c1-10(2,3)12-7-8-13(9-12)11(4,5)6;2-1(3,4)5/h9H,7-8H2,1-6H3;/q+1;-1
Clé InChI
UWHWVDXEPKIADD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Reactant for preparation of silver and rhodium complexes of stable monomeric imidazolidinylidenes
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable