Principaux documents
659819
Sigma-Aldrich
2-(2-N-Boc-aminoethylamino)-2-(2-furanyl)acetic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H20N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
162-166 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NCCNC(C(O)=O)c1ccco1
InChI
1S/C13H20N2O5/c1-13(2,3)20-12(18)15-7-6-14-10(11(16)17)9-5-4-8-19-9/h4-5,8,10,14H,6-7H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)
Clé InChI
ONFTXSIYQYEFEG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable