Principaux documents
657654
Sigma-Aldrich
QuadraPure® IMDAZ
100-400 μm particle size, extent of labeling: 1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonyme(s) :
QuadraPure® Imidazol-1-yl propylaminobut-2-enoate ester
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Réticulation
1 % cross-linked with divinylbenzene
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Ampleur du marquage
1.5 mmol/g loading
Taille des particules
100-400 μm
Application
Metal Scavenger: Pd, Ru, Os, Co, Ni, Rh, V, Fe, Cu, Sn
Informations légales
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
QuadraPure Cartridges for Removal of Trace Metal from Reaction Mixtures in Flow
A. Hinchcliffe, et al.
Organic Process Research & Development, 11, 477-481 (2007)