Documents
657530
Sigma-Aldrich
3-((2′-Chloro-5′-(trifluoromethyl)phenoxy)methyl)phenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H11BClF3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95%
Forme
solid
Pf
212-216 °C
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cccc(COc2cc(ccc2Cl)C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C14H11BClF3O3/c16-12-5-4-10(14(17,18)19)7-13(12)22-8-9-2-1-3-11(6-9)15(20)21/h1-7,20-21H,8H2
Clé InChI
IRBNKOHBJCGIFU-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable