Key Documents
657514
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-propoxyphenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12BBrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
159-164 °C
Chaîne SMILES 
CCCOc1cc(Br)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H12BBrO3/c1-2-3-14-9-5-7(10(12)13)4-8(11)6-9/h4-6,12-13H,2-3H2,1H3
Clé InChI
OHFYAFQVSGUNME-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable