Key Documents
657360
Sigma-Aldrich
3-Isopropoxy-2,4,6-trifluorophenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H10BF3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95%
Forme
solid
Pf
103-107 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)Oc1c(F)cc(F)c(B(O)O)c1F
InChI
1S/C9H10BF3O3/c1-4(2)16-9-6(12)3-5(11)7(8(9)13)10(14)15/h3-4,14-15H,1-2H3
Clé InChI
ROCZYUISNXPFSX-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
May contain varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable