Principaux documents
657344
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
≥95.0%
10 G
295,00 €
295,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
295,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6BFO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
295,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95.0%
Forme
solid
Pf
161-178 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
fluoro
Chaîne SMILES 
OB(O)c1ccc(C=O)cc1F
InChI
1S/C7H6BFO3/c9-7-3-5(4-10)1-2-6(7)8(11)12/h1-4,11-12H
Clé InChI
OAEJODVYVOAOPH-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable