Principaux documents
656933
Sigma-Aldrich
Bis(3,5,3′,5′-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0)
96%
Synonyme(s) :
Pd(dmdba)2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C42H44O10Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
815.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
170-178 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Pd].COc1cc([CH][CH]C(=O)[CH][CH]c2cc(OC)cc(OC)c2)cc(OC)c1.COc3cc([CH][CH]C(=O)[CH][CH]c4cc(OC)cc(OC)c4)cc(OC)c3
InChI
1S/2C21H22O5.Pd/c2*1-23-18-9-15(10-19(13-18)24-2)5-7-17(22)8-6-16-11-20(25-3)14-21(12-16)26-4;/h2*5-14H,1-4H3;/b2*7-5+,8-6+;
Clé InChI
RTGAJOPJZJDWAX-XVGSOSPHSA-N
Description générale
Bis(3,5,3′,5′-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0) is a non-phosphine based Pd(0) catalyst that can catalyze the Suzuki–Miyaura reaction of aryl chlorides with arylboronic acids with higher percentage conversion when compared to tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) [Pd2(dba)3].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable