Principaux documents
656127
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(2-acetylaminoethyl)benzoate
97%
Synonyme(s) :
4-(2-Acetylaminoethyl)benzoic acid methyl ester
About This Item
Formule linéaire :
H3CCONHCH2CH2C6H4CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
89-93 °C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(CCNC(C)=O)cc1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-9(14)13-8-7-10-3-5-11(6-4-10)12(15)16-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
NNHJGOJEUOUOFH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable