Principaux documents
656003
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4,5-diaminobenzotrifluoride
97%
Synonyme(s) :
3-Bromo-5-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H2(NH2)2CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
60-64 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
Nc1cc(cc(Br)c1N)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6BrF3N2/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-5(12)6(4)13/h1-2H,12-13H2
Clé InChI
OVGAPUVMLZWQQF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable