Documents
655597
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(cyanomethyl)benzoate
96%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OOCC6H4CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
96%
Point d'ébullition
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
Pf
55-58 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)9-4-2-8(3-5-9)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
XRZGMNGGCZTNGE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3