Principaux documents
654523
Sigma-Aldrich
6-(3-Nitrophenyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H8N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
162-166 °C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H8N2O3/c15-8-10-4-2-6-12(13-10)9-3-1-5-11(7-9)14(16)17/h1-8H
Clé InChI
MEBRRQOWKWXTRB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves