Documents
654493
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)adenine
97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7N5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.22
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Pureté
97% (CP)
Chaîne SMILES 
NC1=C2C(N=C[N]2)=NC(SC)=N1
InChI
1S/C6H6N5S/c1-12-6-10-4(7)3-5(11-6)9-2-8-3/h2H,1H3,(H2,7,10,11)
Clé InChI
ISYHYYFDSKXCOT-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable