Key Documents
653829
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenethyl bromide
96%
Synonyme(s) :
1-(2-Bromoethyl)-2,4-dichlorobenzene
About This Item
Formule linéaire :
C6H3(Cl)2CH2CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.584 (lit.)
Densité
1.572 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(CCBr)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H7BrCl2/c9-4-3-6-1-2-7(10)5-8(6)11/h1-2,5H,3-4H2
Clé InChI
BJTSTVKJPXWNIY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable