Documents
653500
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-amino-4-(4-bromophenyl)thiazole-5-carboxylate
90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H11BrN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
90%
Forme
solid
Pf
204-208 °C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1sc(N)nc1-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H11BrN2O2S/c1-2-17-11(16)10-9(15-12(14)18-10)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H2,14,15)
Clé InChI
HZNNHEOEYQXAAE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable