653462
6-Benzyloxy-2-benzoxazolinone
97%
About This Item
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
181-186 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1Nc2ccc(OCc3ccccc3)cc2O1
InChI
1S/C14H11NO3/c16-14-15-12-7-6-11(8-13(12)18-14)17-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,15,16)
Clé InChI
JVUPJESJQYCFOB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable