Key Documents
653349
Sigma-Aldrich
2-(4-Boc-aminopiperidin-1-yl)-2-(furan-2-yl)acetic acid
97%
Synonyme(s) :
2-(4-N-(tert-Butoxycarbonyl)aminopiperidin-1-yl)-2-(furan-2-yl)acetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H24N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
218 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCN(CC1)C(C(O)=O)c2ccco2
InChI
1S/C16H24N2O5/c1-16(2,3)23-15(21)17-11-6-8-18(9-7-11)13(14(19)20)12-5-4-10-22-12/h4-5,10-11,13H,6-9H2,1-3H3,(H,17,21)(H,19,20)
Clé InChI
YPMFFOGSMOXXLA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable