653322
1-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine dihydrochloride
97%
Synonyme(s) :
Trimetazidine dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
231-235 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].COc1ccc(CN2CCNCC2)c(OC)c1OC
InChI
1S/C14H22N2O3.2ClH/c1-17-12-5-4-11(13(18-2)14(12)19-3)10-16-8-6-15-7-9-16;;/h4-5,15H,6-10H2,1-3H3;2*1H
Clé InChI
VYFLPFGUVGMBEP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Phenylpropyl trimetazidine derivatives with potent cerebral vasodilator activity.[1]
- Benzoylguanidine-trimetazidine derivatives for myocardial ischemic-reperfusion activity studies.[2]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3